750573
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
97%
Synonym(e):
3-Bromo-p-tolualdehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-52 °C
SMILES String
Cc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
InChIKey
WTXXUAHMTVAQHW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable