433098
5-Brom-1-indanon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
126-129 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
InChIKey
KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable