Merck
749176
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-stearoyl-rac-glycero-3-phosphocholine (trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42D9H75NO8P
Molekulargewicht:
771.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
InChIKey
PZNPLUBHRSSFHT-YJMGCJIZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)