Wichtige Dokumente
74814
1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyl-tetrasiloxan
technical, ≥85% (GC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H26O3Si4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.63
Beilstein:
1770063
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥85% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)