747882
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
95%
Synonym(e):
4-Bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 4-Bromo-2,5-dimethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
237-242 °C
SMILES String
OC(C1=C(Br)C(C)=NN1C)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2/c1-3-4(7)5(6(10)11)9(2)8-3/h1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
ZUEAEVZRYGUFPS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable