707546
Pyrazol-d4
97 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
1,2-Diazol-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1nn([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D/hD
InChIKey
WTKZEGDFNFYCGP-MSWVZFBTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable