Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS234522
Feature:
Holds Large wipes box
Material:
clear acrylic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
clear acrylic
feature
Holds Large wipes box
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234522
L × W × D
320 mm × 127 mm × 97 mm
General description
The clear acrylic Lab Wipe Holder holds Kimwipe and other major brand′s size boxes.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description large, L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm, clear acrylic | description clear acrylic | description Holds 15 x slide boxes, clear acrylic | description Fits 2 glove boxes, clear acrylic |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234522 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS159890B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471B |
| feature Holds Large wipes box | feature Holds 1 box | feature Holds 15 x slide boxes | feature Holds 2 boxes |
| material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic |
| L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm | L × W × D - | L × W × D - | L × W × D - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lab wipe holder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?