Wichtige Dokumente
383503
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-on
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
173-175 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
O=C1COc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8-5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
InChIKey
QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?