Merck
745693
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)oxetane
97%
Synonym(e):
3-oxetanemethanamine, (Oxetan-3-yl)methanamine
Größe auswählen
250 MG
CHF 303.00
CHF 303.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 303.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 303.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCC1COC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-1-4-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
InChIKey
KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
144.9 °F
Flammpunkt (°C)
62.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)