Merck
711357
Sigma-Aldrich
4-Aminotetrahydropyran
97%
Synonym(e):
Tetrahydro-2H-pyran-4-amin
Größe auswählen
1 G
CHF 138.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 138.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463
Dichte
0.977 g/cm3 at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
NC1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4,6H2
InChIKey
AHVQYHFYQWKUKB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
129.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Luke W Giles et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(7), 4086-4095 (2020-02-08)
Light-responsive binary (azobenzene + solvent) lyotropic liquid crystals (LCs) were investigated by structural modification of simple azobenzene molecules. Three benzoic acid-containing azobenzene molecules 4-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid (AZO1), 3-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid (AZO2) and 5-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)isophthalic acid (AZO3) were produced with various amide substitutions to