Wichtige Dokumente
745146
9-Methyl-9H-fluorene-9-carbonsäure-(carbonyl-13C)-chlorid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
13COgen
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥97.0%
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CC1(c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C15H11ClO/c1-15(14(16)17)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3/i14+1
InChIKey
ZQYOOHGEBHBNTP-UJKGMGNHSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
For more information please visit: Technology Spotlight, Professor Skrystrup PPP
Use with the COware Platform
Verpackung
Verlinkung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
Verwandter Inhalt
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.