743852
COware PTFE-Scheiben
for COware, screwable two-chamber glass sytem
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
disc
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Quellenangabe
Carbonylative Mizoroki-Heck – Org. Lett. 2011, 13, 2444-2447.
Primary Amides – Org. Lett. 2011, 13, 4454-4457.
Protected Acids – Org. Lett. 2012, 14, 284-287.
N-Acylation of Ureas – J. Org. Chem. 2012, 77, 3793-3799.
Carbonylative a-Arylation – Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 798-801. VIP
Protected 1,3-Ketoaldehydes – Org. Lett. 2012, 14, 2536-2539.
Alkoxy Carbonylation (ArCl) – J. Org. Chem. 2012, 77, 5357-5363.
Double Carbonylation – J. Org. Chem. 2012, 77, 6155-6165.
[14C]-Carbon Monoxide – J. Label. Compd. Radiopharm 2012, 55, 411-418.
Empfehlung
Ersatzteil
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
Verwandter Inhalt
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.