205974
Platin auf Aluminiumoxid
extent of labeling: 5 wt. % loading, powder
Synonym(e):
Pt/Al2O3, Pt/Al2O3
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
- oxidation, reduction, and decomposition
- in methanol steam reforming
- hydrocarbon combustion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable