Wichtige Dokumente
742961
4-Methoxybenzylbromid
≥90% (GC)
Synonym(e):
1-(Brommethyl)-4-methoxy-benzol, 4-(Brommethyl)-anisol, p-(Brommethyl)-anisol, p-Methoxybenzylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (GC)
Enthält
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.573
n20/D 1.5780 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
1.432 g/mL at 20 °C
SMILES String
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?