Merck
740438
Sigma-Aldrich
4-Bromphenylacetylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Dichte
1.573 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
VQVBNWUUKLBHGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)