Merck
739758
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-methylpyridine
97%
Synonym(e):
2-Iodo-3-picoline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.627
Dichte
1.827 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccnc1I
InChI
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
InChIKey
PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)