Merck
739243
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromoacetone-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
Br13CH213CO13CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[13CH2][13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
LQQKDSXCDXHLLF-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F
Flammpunkt (°C)
102 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)