Wichtige Dokumente
709255
2-Brombenzylalkohol-phenyl-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Br13C6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChIKey
IOWGHQGLUMEZKG-ZFJHNFROSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)