Wichtige Dokumente
737712
Z-Phe-Bt
Synonym(e):
(S)-N-Z-1-Benzotriazolylcarbonyl-2-phenylethylamine, (S)-Benzyl 1-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1-oxo-3-phenylpropan-2-ylcarbamate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
143-150 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)n2nnc3ccccc23)OCc4ccccc4
InChI
1S/C23H20N4O3/c28-22(27-21-14-8-7-13-19(21)25-26-27)20(15-17-9-3-1-4-10-17)24-23(29)30-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14,20H,15-16H2,(H,24,29)/t20-/m0/s1
InChIKey
YKOJLKRZEWWYIH-FQEVSTJZSA-N
Anwendung
- Polypeptidal benzotriazolides
- Peptidomimetics, such as aminoxypeptides, depsipeptides and heterocyclic peptidomimetics
- Tagged peptides and peptidomimetics, particularly those with fluorescent labels
- N, O, S, and C linked peptide conjugates
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)