Merck
701068
Sigma-Aldrich
5-(Trifluormethyl)indol
97%
Größe auswählen
250 MG
CHF 102.00
CHF 102.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 102.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6F3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 102.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-13-8/h1-5,13H
InChIKey
LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gordon Rix et al.
Nature communications, 11(1), 5644-5644 (2020-11-08)
Enzyme orthologs sharing identical primary functions can have different promiscuous activities. While it is possible to mine this natural diversity to obtain useful biocatalysts, generating comparably rich ortholog diversity is difficult, as it is the product of deep evolutionary processes