Merck
737569
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
technical grade, 85%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
85%
Qualität
technical grade
Assay
85%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
275-295 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6/h1-5H,(H,11,12)
InChIKey
WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)