Merck
737267
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)chlorophosphine
97%
Synonym(e):
Bis(1-adamantyl)phosphinous chloride, Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphinous chloride, Diadamantylchlorophosphine
Größe auswählen
1 G
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 266.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30ClP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Verunreinigungen
may contain ≤1% CCl4
mp (Schmelzpunkt)
168-173 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
ClP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@]45C[C@H]6C[C@H](C[C@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C20H30ClP/c21-22(19-7-13-1-14(8-19)3-15(2-13)9-19)20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18H,1-12H2/t13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-
InChIKey
BVOJCPQWSXCCKU-RWTPHSKKSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation - Water-react 3
Zielorgane
Liver,Kidney
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)