Merck
736074
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
95%
Synonym(e):
3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-103 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1cnc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
InChIKey
ATUOLSDAAPMVJJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)