Wichtige Dokumente
735949
Gadolinium(III)-chlorid
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Gadolinium-trichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
beads
Partikelgröße
−10 mesh
SMILES String
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)