Wichtige Dokumente
450855
Gadolinium(III)-chlorid Hydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Gadolinium chloride hydrate
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dichte
2.424 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
SXVCBXHAHBCOMV-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.