Merck
735736
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)piperidine
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.469
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CN)C1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-5-9(7-12)8-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChIKey
WPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)