734632
Lanthan-Strontium-Kobalt-Ferrit
powder, 0.6 μm particle size
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 222.85 g/mol
Zusammensetzung
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
10.0-14.0 m2/g
Partikelgröße
0.40-0.80 μm (d50)
0.6 μm
Schüttdichte
1.203 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable