Merck
733873
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C)sulfon
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 MG
CHF 428.00
5 MG
CHF 1’060.00
10 MG
CHF 1’930.00
25 MG
CHF 4’510.00
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 428.00
5 MG
CHF 1’060.00
10 MG
CHF 1’930.00
25 MG
CHF 4’510.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C5D3H11N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
InChIKey
YRRKLBAKDXSTNC-FONWFMSDSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)