451819
Acenaphthen-d10
99 atom % D
Synonym(e):
1,8-·Ethylenenaphthalene-D10, Deuterated acenaphthene
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
277-279 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
95-97 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
InChIKey
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable