16966
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3-carbamoyl-13C)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)-carbonyl-13C]oxim-propanal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
Isotopic Enrichment ≥98%
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.5% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
−20°C
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
InChIKey
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?