Merck
730750
Sigma-Aldrich
4-Phenylimidazol-2-thiol
97%
Synonym(e):
1,3-Dihydro-4-phenyl-2H-imidazol-2-thion, 2-Mercapto-4-phenylimidazol
Größe auswählen
5 G
CHF 90.50
CHF 90.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 90.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 90.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
269-274 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Sc1nc(c[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S/c12-9-10-6-8(11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,11,12)
InChIKey
ISOLPDRTYOTMTO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)