Merck
729213
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine-d7
(stabilized with 4-tert-butylcatechol), 97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7D7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
79-82 °C/29 mmHg (lit.)
Dichte
1.038 at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
KGIGUEBEKRSTEW-QMUWOJKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F
Flammpunkt (°C)
48 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)