Merck
547689
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridin), vernetzt
Reillex® 402 ion-exchange resin, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
4-Vinylpyridine-divinylbenzene copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine copolymer
Größe auswählen
100 G
CHF 290.00
CHF 290.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 290.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 290.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
Hersteller/Markenname
Reillex® 402 ion-exchange resin
SMILES String
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
InChIKey
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)