Merck
728942
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-Fluortoluol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.533
Dichte
1.503 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Cc1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
LZVNGSFAHGKCDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.1 °F
Flammpunkt (°C)
76.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)