Merck
728772
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorpyrimidin-5-Carbonylchlorid
97%
Größe auswählen
500 MG
CHF 81.90
CHF 81.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 81.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5HCl3N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 81.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.586
Dichte
1.645 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
SMILES String
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
InChIKey
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)