Merck
728209
Sigma-Aldrich
(3-Brom-1-propynyl)benzol -Lösung
~75% in toluene
Synonym(e):
3-Brom-1-phenyl-propin
Größe auswählen
500 MG
CHF 372.00
CHF 372.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 372.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.06
Beilstein:
878435
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 372.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solution
Qualitätsniveau
Konzentration
~75% in toluene
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
InChIKey
RKNCIBMWPVZEAJ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)