Merck
720356
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-Propyn-1-Amin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
3-Phenylpropargylamin
Größe auswählen
1 G
CHF 139.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 139.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
222-226 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,8,10H2;1H
InChIKey
NOXMJZCFMAEDRF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)