Merck
727997
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(4-Methoxytrityl)-OH
≥98% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
(R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(4-methoxy-phenyl)-diphenyl-methylsulfanyl]-propionsäure, Fmoc-Cys(Mmt)-OH, Nα-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-S-p-methoxytrityl-L-cystein
Größe auswählen
5 G
CHF 214.00
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 214.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H33NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
615.74
Beilstein:
8524562
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Fmoc-Cys(4-Methoxytrityl)-OH, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lumps
Optische Aktivität
[α]/D +14.0±1.0°, c = 1 in THF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(SC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H33NO5S/c1-43-29-22-20-28(21-23-29)38(26-12-4-2-5-13-26,27-14-6-3-7-15-27)45-25-35(36(40)41)39-37(42)44-24-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35H,24-25H2,1H3,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChIKey
LOBUWFUSGOYXQX-DHUJRADRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elyse T Williams et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(36), 11640-11643 (2018-07-07)
We report a new method herein coined SP-CLipPA (solid-phase cysteine lipidation of a peptide or amino acid) for the synthesis of mono-S-lipidated peptides. This technique utilizes thiol-ene chemistry for conjugation of a vinyl ester to a free thiol of a