Wichtige Dokumente
405426
2,6-Bis(brommethyl)pyridin
98%
Synonym(e):
α,α′-Dibromo-2,6-lutidine, 1,6-Bis(bromomethyl)pyridine, 2,6-Di(bromomethyl)pyridine
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H7Br2N/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H,4-5H2
InChIKey
QUTSYCOAZVHGGT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- a new pyridine-pyrazole derivative, 2,6-bis(3,5-diphenylpyrazol-1-ylmethyl)pyridine[3]
- a large macrocyclic ligand, N(1),N(7)-pyridine-2,6-dimethyl-N(2),N(6)-bis(6-(3-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propanamido)pyridin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide dibromide[4]
- small-ring, potentially tridentate Se(2)N(pyridyl)-donor macrocycles[5]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?