Merck
725234
Sigma-Aldrich
N-(4-tert-Butylphenyl)bis(Trifluormethansulfonimid)
97%
Synonym(e):
N-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-methanesulfonamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13F6NO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F6NO4S2/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)19(24(20,21)11(13,14)15)25(22,23)12(16,17)18/h4-7H,1-3H3
InChIKey
JSAPQUASEXOFNZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of spirastrellolide F methyl ester
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)