Merck
724637
Sigma-Aldrich
4-Bromisoxazol
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 95.90
CHF 95.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 95.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H2BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 95.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-43 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1cnoc1
InChI
1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H
InChIKey
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)