Wichtige Dokumente
176524
3-Bromfuran
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
Dichte
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1ccoc1
InChI
1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
InChIKey
LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
37.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)