Merck
722294
Sigma-Aldrich
4′-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure-methylester
95%
Synonym(e):
Methyl-4-(4-chlorphenyl)benzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-120 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
InChIKey
UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)