721891
Saccharose -Lösung
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Zusammensetzung
DSS, 0.5 mM
sodium azide, 2 mM
Konzentration
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
3 mm × 8 in.
Format
single component solution
Menge
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable