Merck
718033
Sigma-Aldrich
Saccharose -Lösung
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M
Größe auswählen
1 PKG
CHF 468.00
1 PKG
CHF 468.00
CHF 468.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 468.00
1 PKG
CHF 468.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NA.12
CHF 468.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Form
solution
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
sodium azide (trace)
sodium chloride, 0.25 M
Konzentration
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
Verwandte Kategorien
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells