Merck
721530
Sigma-Aldrich
2-Oxo-pyrrolidin-3-carbonsäure-ethylester
95%
Synonym(e):
Ethyl-2-oxopyrrolidin-3-Carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-75 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C1CCNC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-8-6(5)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable