Merck
199206
Sigma-Aldrich
Methyl-4-methoxyphenylacetat
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 62.10
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 62.10
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
Beilstein:
2209665
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
158 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChIKey
ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl 4-methoxyphenylacetate was used in the synthesis of 7,8-dihydroxy-2-(4′-hydroxybenzyl)-4H-1-benzopyran-4-one[1].
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Giulio Rastelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(5), 1427-1436 (2002-03-12)
The relative binding affinities to human aldose reductase (ALR2) of three new 7-hydroxy-2-benzyl-4H-1-benzopyran-4-one inhibitors were predicted by free energy perturbation (FEP) simulations. Molecular substitutions were specifically designed to investigate the role of hydrogen bonding at the active site of ALR2.