Merck
721441
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-Piperazinmethyl)phenyl-Boronsäurepinakolester
95%
Synonym(e):
tert.-Butyl-4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl)-piperazin-1-carboxylat
Größe auswählen
1 G
CHF 87.80
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 87.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H35BN2O4
Molekulargewicht:
402.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H35BN2O4/c1-20(2,3)27-19(26)25-14-12-24(13-15-25)16-17-8-10-18(11-9-17)23-28-21(4,5)22(6,7)29-23/h8-11H,12-16H2,1-7H3
InChIKey
AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)