Merck
719994
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-oxocyclohexancarbonsäure-ethylenketal
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
275-280 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
ketal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1(CCC2(CC1)OCCO2)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c10-8(7(11)12)1-3-9(4-2-8)13-5-6-14-9/h1-6,10H2,(H,11,12)
InChIKey
HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)