Merck
719625
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromphenyl)-1,3,4-Oxadiazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-147 °C
SMILES String
Brc1ccc(cc1)-c2nnco2
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H
InChIKey
UGBVZNXXRZISHN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)